Learn More
Thermo Scientific™ Colorant de charge de gel d’ADN (6X)
Code produit 11541575 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1,0 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11541575 5 x 1,0 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11541575 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.75€
    44.65€ / 5 pièces
    Économisez 8.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Préparez les marqueurs d’ADN et les échantillons à charger sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide grâce au colorant de charge d’ADN 6X Thermo Scientific™.
Le colorant de charge d’ADN 6X est utilisé pour la préparation des marquages et des échantillons d’ADN pour le dépôt sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il contient deux colorants distincts (le bleu de bromophénol et le FF cyanol de xylène) pour assurer un suivi visuel de la migration d’ADN pendant l’électrophorèse. La présence de glycérol assure que l’ADN de l’échelle et de l’échantillon forme une couche au fond du puits. L’EDTA, inclus dans la solution, lie les ions métalliques divalents et les nucléases métalliques dépendantes.
Le colorant de charge d’ADN 6X sert à l’électrophorèse d’ADN classique.
Points clés
  • Suivi bicolore de la migration d’ADN au cours de l’électrophorèse d’ADN
  • L’ADN n’est pas masqué pendant l’exposition du gel à la lumière UV
  • L’EDTA lie les ions métalliques divalents et inhibe les nucléases métalliques dépendantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6 X
Compatibilité du gel Gels d’acrylamide, gels d’agarose
Quantité 5 x 1,0 ml
Type de produit Colorant de chargement de gel d’ADN