Learn More
Thermo Scientific™ Colorant de charge d’ADN TriTrack (6X)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le colorant de charge d’ADN TriTrack 6X est utilisé pour la préparation des marqueurs et des échantillons d’ADN pour le chargement sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il contient trois colorants différents (bleu de bromophénol, xylène cyanol FF et orange G) pour le suivi visuel de la migration d’ADN lors de l’électrophorèse. La présence de glycérol assure que l’ADN de l’échelle et de l’échantillon forme une couche au fond du puits. L’EDTA inclus dans les solutions lie les ions métalliques divalents et inhibe les nucléases métallo-dépendantes.
Le colorant de charge d’ADN TriTrack 6X est utilisé pour l’électrophorèse d’ADN classique.
Points clés
- Suivi tricolore de la migration d’ADN au cours de l’électrophorèse d’ADN
- L’ADN n’est pas masqué pendant l’exposition du gel à la lumière UV
- L’EDTA lie les ions métalliques divalents et inhibe les nucléases métalliques dépendantes
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Compatibilité du gel | Gels d’acrylamide, gels d’agarose |
| Marqueur ou colorant | Bleu de bromophénol, orange G, xylène cyanol FF (XCFF) |
| Type de produit | Colorant de charge d’ADN |
| Quantité | 5 x 1 mL |