Learn More
Thermo Scientific™ Aminoallyl-dUTP Solution (50 mM)
Code produit 10775641 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 μmol
Conditionnement:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10775641 2,5 μmol 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10775641 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1101
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le nucléotide Thermo Scientific™ Fermentas Aminoallyl-dUTP (5-[3-aminoallyl]-2'-deoxyuridine-5'-triphosphate) est disponible en solution aqueuse de 10 mM et 50 mM, titrée pour un pH 7 avec NaOH.
Le nucléotide Aminoallyl-dUTP peut être incorporé par voie enzymatique à l’ADN avec les transcriptases inverses, l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase phi29, le fragment Klenow, le fragment Klenow (exo-) et l’ADN polymérase I. L’ADN aminé ainsi obtenu peut ensuite être marqué à l’aide de n’importe quel biotine, haptène ou colorant fluorescent réagissant avec les amines.
Recommandé dans les cas suivants :
Marquage enzymatique indirect non radioactif de l’ADN au cours de la synthèse d’ADNc, la PCR, le marquage translation de coupure, la synthèse d’amorce ou l’extension d’amorce.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 50 mM
Contenu et stockage Aminoallyl-dUTP Solution, 50 mM (50 μL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Polymérase ADN polymérase
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Marqueur ou colorant Aminoallyl
Quantité 2,5 μmol
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, Gene Expression, Non-Radioactive Labeling
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.