Description
Le nucléotide Biotin-11-dUTP peut être incorporé par voie enzymatique à l’ADN avec les transcriptases inverses, l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase phi29, le fragment Klenow, le fragment Klenow (exo-) et l’ADN polymérase I.
Recommandé dans les cas suivants :
Marquage non radioactif enzymatique d’ADN pendant la PCR, traduction de coupure simple brin, synthèse d’ADNc, marquage amorcé aléatoire ou extension d’amorce.
Specifications
Specifications
| Concentration | 1 mM |
| Contenu et stockage | Biotin-11-dUTP Solution, 1 mM (50 μL) Store at –20°C. |
| Forme | Liquide |
| Polymérase | ADN polymérase |
| Méthode d’étiquetage | Marquage direct |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Quantité | 50 μL |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | Synthèse d’ADNc, Non-Radioactive Labeling |