Learn More
Thermo Scientific™ Albumine sérique bovine (BSA)
Code produit 10829410 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10829410 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10829410 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.75€
    28.65€ / 5mg
    Économisez 4.10€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stabilisez les enzymes, augmentez les rendements de PCR et empêchez l’adhérence des enzymes grâce à l’albumine de sérum bovin Thermo Scientific™.
L’albumine sérique bovine (BSA) convient parfaitement à la stabilisation des enzymes pendant le stockage et aux réactions enzymatiques lorsque l’absence de nucléases est essentielle. L’albumine sérique bovine augmente les rendements de la PCR dans les modèles de pureté faible. Elle empêche également l’adhésion des enzymes aux tubes de réaction et aux surfaces de la pointe.
Points clés
  • Non modifiée (non acétylée)
  • Fraction V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 mg/ml
Qualité Biologie moléculaire
Quantité 5 mg
Type de produit Albumine sérique bovine
Catégorie de recherche Clonage traditionnel