Learn More
Thermo Scientific™ BpiI (BbsI) (10 U/μl)
Code produit p-4521470 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
200 U
Conditionnement:
1000 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10774491 200 U -
10609330 1000 U 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER1011
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coupez aux sites GAAGAC(2/6)^ avec l’enzyme de restriction BpiI (BbsI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon G (isoschizomères : BbsI, BpuAI, BstV2I).
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...G A A G A C (N)2▵...3'
3'...C T T C T G (N)6▵...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon G 1X
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 50 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • BpiI est fournie sous la forme suivante :
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec Bpil, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
  • CpG : possibilité de chevauchement ; aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement — effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
BpiI clive en aval de son site de reconnaissance et peut générer n’importe quelle saillie de 5’ de base 4 souhaité. Cette fonctionnalité est utile pour le clonage direct de produits de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes BpiI (BbsI)
Tampon compatible Tampon 10X G
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Oui
Quantité 200 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage transparent