Learn More
Thermo Scientific™ Buffer Set for Restriction Enzymes
Code produit 11879612 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1,0 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11879612 5 x 1,0 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11879612 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.53€
    23.65€ / 5mL
    Économisez 0.88€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Assurez-vous que les conditions de réaction sont optimales pour chaque enzyme de restriction grâce à ce système à cinq tampons.
Notre système à cinq tampons garantit des conditions de réaction optimales pour chaque enzyme de restriction. Ce système comprend des tampons 10X B (bleu), G (vert), O (orange), R (rouge) et Tango (jaune). Toutes les enzymes de restriction sont fournies dans des tubes à code couleur pour indiquer le tampon de réaction recommandé. Le tampon recommandé et/ou le tampon Tango universel sont fournis avec chaque enzyme.
Pour garantir une performance constante des enzymes, les tampons d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN. Des cycles multiples de congélation / décongélation des tampons ne provoqueront pas la précipitation de la BSA. Le jeu de tampons pour les endonucléases de restriction contient 1 ml de chaque tampon B, G, O, R et Tango. Il est fourni sous forme de réserves concentrées 10X.
Les enzymes de restriction Thermo Scientific démontrent 100 % de leur activité certifiée dans le tampon recommandé. Cependant, certaines enzymes nécessitent des additifs pour atteindre l’activité à 100 %. Par exemple, AjuI, Alfl, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57Ml, Hin4I et Tsol nécessitent une S-adénosylméthionine, qui est fournie avec l’enzyme, tandis que AarI et BveI nécessitent un oligonucléotide (également fourni avec l’enzyme). Esp3l nécessite du DTT.
Les enzymes suivantes nécessitent des tampons uniques pour une digestion optimale : 
  • AarI
  • AjiI
  • BamHI
  • BfuI
  • Bpu10I
  • BseXI
  • Bsp143I
  • Cfr9I
  • Cfr10I
  • Eam1105I
  • Ecl136II
  • Eco52I
  • EcoRI
  • KpnI
  • Lsp1109I
  • PacI
  • PasI
  • Ppu21I
  • Sacl
  • ScaI
  • SdaI
  • SduI
  • SgeI
  • TaqI
Le tampon Tango a été conçu pour les digestions doubles d’ADN avec des enzymes de restriction classiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1,0 ml
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel