Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methylated Human Genomic DNA
Code produit 11941421 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 μg
Conditionnement:
15µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11941421 15 μg 15µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11941421 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD1131
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantissez l’exactitude dans l’analyse de la méthylation de l’ADN grâce à ce contrôle de l’ADN génomique humain méthylé.
L’ADN génomique humain est méthylé par une méthode enzymatique avec la méthyltransférase CpG (M.SssI). L’ADN génomique a été isolé à partir d’échantillons sanguins provenant de sujets sains de sexe masculin (VIH, VHB et HCV négatifs). L’ADN génomique isolé a été traité avec la méthyltransférase CpG, repurifiée et dissoute dans un tampon TE. Taux de méthylation CpG de 98 % confirmé par séquençage de bisulfite.
Points clés
  • Pur - ADN exempt d’inhibiteurs, de protéines et d’ARN
  • Pratique : prêt à utiliser en concentration de 100 ng / µl
  • Compatible avec des applications en aval
  • Méthylation complète des cytosines dans les dinucléotides CpG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 ng/µl
Format Tube
À utiliser avec (application) Séquençage
Comprend [autres]
Type de produit ADN génomique humain méthylé CpG
Quantité 15 μg
Espèces Humaine
Forme Liquide