Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA (dam–, dcm–)
Code produit 10252690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10252690 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10252690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD0021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50€
    57.65€ / 500µg
    Économisez 21.85€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Générez des fragments de marqueurs de taille d’ADN avec cet ADN double brin linéaire, un substrat commun pour les endonucléases de restriction.
Le phage lambda est un virus bactériophage dit tempéré, qui infecte la bactérie Escherichia coli. L’ADN du virion est linéaire et à double brin (48502 nt) avec des extrémités 5’ complémentaires à simple brin de 12 bp. Une fois que la particule du phage a injecté son chromosome dans la cellule, le chromosome effectue une circularisation par jonction des extrémités. Dans le cycle lytique, les gènes du phage codant les protéines de réplication, de lyse et de virion sont exprimés. Les réplicats chromosomiques et les répliques sont clivés et conditionnés sous forme de particules progénies du phage. Dans le cycle lysogénique, l’expression du gène phage est réprimée et le chromosome circulaire s’insère dans le chromosome bactérien par recombinaison.
Points clés
L’ADN lambda de phage est un substrat commun pour les endonucléases de restriction et pour générer des fragments de marqueurs de taille d’ADN. Pour l’isolement à grande échelle de l’ADN phagique, cI857Sam7, un mutant porteur de quatre mutations connues est souvent utilisé. La séquence d’ADN utilisée pour construire une carte de restriction de phage alpha inclut ces mutations. La cartographie montre les enzymes qui coupent l’ADN lambda. Les enzymes produites par Thermo Scientific sont indiquées en orange (voir la figure ci-dessous).
L’ADN lambda (dam-, dcm-) est isolé à partir d’une souche E. coli GM2163 lysogénique inductible par la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,3 μg/μl
Type d’échantillon ADN
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) Clonage / électrophorèse sur gel d’acide nucléique
Comprend [autres]
Type de produit ADN Lambda
Quantité 500 μg
Espèces Phage lambda