Learn More
Thermo Scientific™ DecaLabel DNA Labeling Kit
Code produit 10706421 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
Conditionnement:
30 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10706421 30 réactions 30 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10706421 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0622
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Le kit Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel DNA Labeling Kit est un système complet destiné à la synthèse rapide de sondes d’ADN marquées radioactivement ayant une forte activité spécifique.
Effectuez une synthèse rapide des sondes d’ADN marquées radioactivement d’une activité spécifique élevée grâce au système complet fourni par le kit de marquage d’ADN Thermo Scientific™ Fermentas DecaLabel™ DNA Labeling Kit.
Le kit est basé sur une méthode de multi-amorçage au hasard améliorée développée par Feinberg et Vogelstein (1, 2). La principale amélioration par rapport aux kits classiques de multi-amorçage aléatoire concerne l’utilisation d’amorces décamères aléatoires à la place d’amorces hexamères pour garantir une hybridation plus efficace de l’ADN à 37°C. En outre, le fragment Klenow, (exo-) a été génétiquement modifié pour éliminer l’activité de l’exonucléase. L’enzyme améliorée ne dégrade pas la sonde marquée au cours de la réaction et permet de nombreux marquages à partir de petites quantités de matrice d'ADN. Il est possible de marquer des fragments d’ADN de n'importe quelle longueur de façon uniforme. Deux mélanges pour les marquages sont fournis, ce qui permet d’utiliser au choix le dATP ou le dCTP marqué radioactivement. Radioactivité spécifique élevée des sondes – 1 x 109 dpm / μg d’ADN
Rapide : 5 minutes à 37°C
Rendements élevés avec le fragment Klenow, (exo-) : pas de dégradation d’une sonde marquée pendant la réaction
Flexible : adapté au dATP ou dCTP marqué radioactivement
Recommandé dans les cas suivants :
Génération de sondes d’ADN marquées radioactivement, utilisables dans une large gamme d’expériences d’hybridation : Transferts de Southern et de Northern, hybridations sur colonies / plaques, transferts dot / slot et hybridations in situ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Radioactif
Format Kit
Type de produit final ADN
Labeling Target ADN génomique, produits PCR, ADN (général)
Comprend l’étiquette ou le colorant Non
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Gamme de produits DecaLabel
Type de produit Kit de marquage d’ADN
Quantité 30 réactions