Learn More
Thermo Scientific™ Eau traitée par DEPC
Code produit 10213130 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 ml
5 x 1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10213130 30 ml
11531575 5 x 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10213130 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.75€
    45.65€ / 30mL
    Économisez 8.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les applications impliquant l’ARN avec cette eau déminéralisée, traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) et filtrée par membrane de 0,22 μm.
eau déminéralisée, traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) et filtrée sur membrane de 0,22 μm. Il est idéal pour les applications impliquant de lʼARN.
Idéale pour les applications impliquant l'ARN.
  • Exempte d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases
Remarque :
Il est déconseillé d’utiliser de l’eau traitée au DEPC pour la PCR ou les expériences in vivo (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 7.9
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon
Traitement(s) Traité au DEPC
Quantité 30 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.