Learn More
Thermo Scientific™ Dilution Buffer for Restriction Enzymes
Code produit 11889602 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1,0 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11889602 5 x 1,0 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11889602 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.69€
    22.65€ / 5 pièces
    Économisez 1.04€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Optimisez les applications nécessitant des enzymes diluées avec ce tampon de dilution.
Le tampon de dilution pour enzymes de restriction est utilisé pour les applications nécessitant des enzymes diluées. Les enzymes diluées dans ce tampon conservent une activité de 50 à 100 % après stockage pendant un mois à -20°C.
Composition :
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C)
  • 100 mM de KCI
  • 1 mM d’EDTA
  • 1 mM de DTT
  • Glycérol 50 %
  • BSA 0,2 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1,0 ml
Type de produit Tampon de dilution
Catégorie de recherche Clonage traditionnel