Learn More
Thermo Scientific™ dITP Solution (100 mM)
Code produit 10681041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 mL
Conditionnement:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10681041 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10681041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1191
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Optimisez les applications de biologie moléculaire grâce à ce dITP extrêmement pur.
Recommandé dans les cas suivants :
Pour une utilisation dans toutes les applications de biologie moléculaire, y compris en PCR et RT-PCR avec ADN polymérase Taq, synthèse d’ADNc, génotypage SNP et extension d’amorce.
Remarque :
Le dITP ne convient pas aux PCR avec enzymes de correction ou mélanges enzymatiques contenant des enzymes de correction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage dITP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Polymérase ADN polymérase
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 0.25 mL
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, cDNA Synthesis, RT-PCR