Description
Thermo Scientific™ dNTP Mix contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at various final concentrations. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the ability to reduce the number of pipetting steps and the associated risk of reaction set up errors, and are designed for use in a wide variety molecular biology applications.
Points clés
• Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
• Sans ADN humain ni ADN d’E. coli
• Extrêmement stable
• Stable pendant des années à -20°C
• Stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation
• Jusqu’à 95 % des dNTPs restent sous forme de triphosphate, même après 7 semaines à température ambiante
• Jusqu’à 90 % des dNTPs restent sous forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 minute à 94°C ; 3 minutes à 72°C)
Application testée en :
PCR longue portée (40 kb) Synthèse d’ADNc et RT-PCR PCR en temps réel PCR standard PCR haute fidélitéApplications À utiliser dans toutes les applications de biologie moléculaire, dont la PCR, la PCR en temps réel, la PCR haute fidélité et longue, la LAMP-PCR, la synthèse d’ADNc, la RT-PCR, la RDA, la MDA, le marquage d’ADN et le séquençage d’ADN.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 mM |
| Contenu et stockage | dNTP Mix, 2 mM (1 mL) Store at –20°C. |
| Forme | Liquide |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Pureté ou qualité | >99% |
| Quantité | 1 ml (total : 8 μmol) |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR) |