Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de solutions dNTP, 100 mM
Code produit 10520651 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 0,25 ml (4 solutions de 25 μmol de 100 mM)
4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solution 100 mM)
4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solution 100 mM)
Conditionnement:
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10520651 4 x 0,25 ml (4 solutions de 25 μmol de 100 mM) -
10324860 4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solution 100 mM) 4 pièces
15767536 4 x 1 ml (4 x 100 μmol de solution 100 mM) 4 pièces
11843933 4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solution 100 mM) 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10520651 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    148.65€ / 4 pièces
    Économisez 13.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les applications de biologie moléculaire grâce à ce kit de dNTP, composé de solutions aqueuses de dATP, dTTP, dCTP et dGTP fournies dans des tubes séparés.
Thermo Scientific™ dNTP Set is a convenient set of 100 mM aqueous solutions of each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, supplied in separate vials. These solutions of extremely stable nucleotides are titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. They are designed for many different molecular biology applications.
L’ensemble Thermo Scientific dNTP est un ensemble pratique de solutions aqueuses de 100 mM dont les solutions dATP, dCTP, dGTP et dTTP, fournies dans des flacons séparés. Les solutions de ces nucléotides extrêmement stables sont titrées aux pH 7,3 à 7,5 avec du NaOH. Les nucléotides affichent une pureté supérieure à 99 % et sont exempts d’activités de nucléases, d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Ils sont conçus pour diverses applications de biologie moléculaire.
Points clés
• Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
• Sans ADN humain ni ADN d’E. coli
Application testée en :
• PCR longue portée (40 kb)
• Synthèse d’ADNc et RT-PCR
• PCR en temps réel
• PCR standard
• PCR haute fidélité
Extrêmement stable
• Stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation
• Jusqu’à 95 % des dNTP restent sous forme de triphosphate même après 7 semaines à température ambiante
• Jusqu’à 90 % des dNTP restent sous forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 min à 94°C ; 3 min à 72°C)
Applications
• À utiliser dans toutes les applications de biologie moléculaire, dont la PCR, la PCR en temps réel, la PCR haute fidélité et sur longs fragments, la LAMP-PCR, la synthèse d’ADNc, la RT-PCR, la RDA, la MDA, le marquage et le séquençage d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 0.25 mL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Pureté ou qualité >99%
Quantité 4 x 0,25 ml (4 solutions de 25 μmol de 100 mM)
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR)