Description
Thermo Scientific™ dNTP Set is a convenient set of 100 mM aqueous solutions of each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, supplied in separate vials. These solutions of extremely stable nucleotides are titrated to pH 7.3-7.5 with NaOH. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. They are designed for many different molecular biology applications.
Points clés
• Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
• Sans ADN humain ni ADN d’E. coli
Application testée en :
• PCR longue portée (40 kb)
• Synthèse d’ADNc et RT-PCR
• PCR en temps réel
• PCR standard
• PCR haute fidélité
Extrêmement stable
• Stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation
• Jusqu’à 95 % des dNTP restent sous forme de triphosphate même après 7 semaines à température ambiante
• Jusqu’à 90 % des dNTP restent sous forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 min à 94°C ; 3 min à 72°C)
Applications
• À utiliser dans toutes les applications de biologie moléculaire, dont la PCR, la PCR en temps réel, la PCR haute fidélité et sur longs fragments, la LAMP-PCR, la synthèse d’ADNc, la RT-PCR, la RDA, la MDA, le marquage et le séquençage d’ADN.
Spécification
Spécification
| Concentration | 100 mM |
| Contenu et stockage | dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 5 mL) Store at –20°C. |
| Forme | Liquide |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Pureté ou qualité | >99% |
| Quantité | 4 x 5 ml (4 x 500 μmol de solution 100 mM) |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, High-fidelity PCR, Real Time PCR (qPCR) |
| Taille (produit final) | 40 kb |