Learn More
Thermo Scientific™ DraI (10 U/μl)
Code produit 10679880 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1500 U
Conditionnement:
1500 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10679880 1500 U 1500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10679880 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0221
Edge
Thermo Scientific™ Dral est disponible sous forme d’enzyme FastDigest™ utilisée pour la digestion rapide de l’ADN.
Thermo Scientific™ Dral est disponible sous forme d’enzyme FastDigest™ utilisée pour la digestion rapide de l’ADN.
5'...T T T▵A A A...3'
3'...A A A▵T T T...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon Tango™ 1X :
  • Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, K-acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • DraI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, Triton X-100 0,15 %, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec DraI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
  • CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet
  • EcoKI : possibilité de chevauchement — blocage
  • EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes DraI
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 1500 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel