Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
Code produit 10262450 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Quantité:
10 x 500 unités
200 unités
200 U (5 U/μl)
20 x 500 U (5 U/μl)
20 x 500 unités
500 unités
5 x 500 unités
Conditionnement:
20 pièces
200 unités
5 pièces
500 unités
5000 unités
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
10262450 Green 20 x 500 unités -
10559120 Colorless 200 unités 200 unités
15727496 Colorless 500 unités 500 unités
10160790 Colorless 500 unités 500 unités
11883813 Colorless 5 x 500 unités 5 pièces
15282086 Colorless 10 x 500 unités 5000 unités
10679320 Colorless 20 x 500 U (5 U/μl) 20 pièces
10689320 Green 200 U (5 U/μl) 200 unités
10776411 Green 500 unités -
15747496 Green 500 unités 500 unités
11803823 Green 5 x 500 unités 5 pièces
15757496 Green 5 x 500 unités 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10262450 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0714
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq optimisé, le MgCl2 et les dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
L’ADN polymérase DreamTaq est une Taq ADN polymérase améliorée, optimisée pour les applications de PCR à haut débit. Il assure une sensibilité accrue, des produits de PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise.
Le tampon DreamTaq Green 10X contient un réactif de densité et deux colorants de suivi qui permettent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les performances de la PCR et est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN. Pour les applications nécessitant une analyse du produit de PCR par absorption ou excitation par fluorescence, nous recommandons d’utiliser le tampon DreamTaq 10X (#B65) incolore ou de purifier le produit de PCR avant l’analyse. Le tampon DreamTaq Green 10X est optimisé pour des performances robustes en PCR et inclut du MgCl2 à une concentration de 20 mM.
Points clés
• Chargement direct du produit de PCR sur un gel
• Rendements élevés et haute sensibilité de la PCR
• Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et 6 kb d’ADN viral
• Amplification robuste avec une optimisation minimale
• Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
Applications
• Amplification PCR de routine des fragments d’ADN jusqu’à 6 kb
• Génotypage• PCR à haut rendement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Contenu :
• ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl) 20 x 100 μL
• Tampon DreamTaq Green 10X 40 x 1,25 ml (qui inclut 20 mM de MgCl2)
À conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Gamme de produits DreamTaq
Type de produit ADN polymérase DreamTaq Green
Quantité 20 x 500 unités
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, Séquençage de l’ADN
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
En surplomb 3’-A
Format de réaction Autonome
Couleur Green