Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
Code produit 10776411 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Quantité:
10 x 500 unités
200 unités
200 U (5 U/μl)
20 x 500 U (5 U/μl)
20 x 500 unités
500 unités
5 x 500 unités
Conditionnement:
20 pièces
200 unités
5 pièces
500 unités
5000 unités
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
10776411 Green 500 unités -
10559120 Colorless 200 unités 200 unités
10160790 Colorless 500 unités 500 unités
11883813 Colorless 5 x 500 unités 5 pièces
15737496 Colorless 5 x 500 unités 5 pièces
15282086 Colorless 10 x 500 unités 5000 unités
10679320 Colorless 20 x 500 U (5 U/μl) 20 pièces
10689320 Green 200 U (5 U/μl) 200 unités
11803823 Green 5 x 500 unités 5 pièces
15757496 Green 5 x 500 unités 5 pièces
10262450 Green 20 x 500 unités -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10776411 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    106.65€ / 500 pièces
    Économisez 3.35€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq optimisé, le MgCl2 et les dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
Points clés
  • Chargement direct du produit issu de la PCR sur le gel
  • Rendements élevés et haute sensibilité de la PCR
  • Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et 20 kb d’ADN viral
  • Amplification robuste avec une optimisation minimale
  • Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Contenu :
• 100 μl d’ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
• 2 x 1,25 ml de tampon DreamTaq Green 10X (inclut 20 mM de MgCl2)
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 500 unités
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Couleur Green