Learn More
Thermo Scientific™ DTT (dithiothréitol)
Code produit 10699530 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10699530 5 g -
10578170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10699530 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0861
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stabilisez certaines enzymes et d’autres protéines possédant des groupes sulfhydrile libres avec du DTT, connu pour rétablir l’activité de ces groupes perdue par oxydation in vitro.
Le DTT (DL-dithiothréitol ; réactif de Cleland) est utilisé pour stabiliser les enzymes et autres protéines possédant des groupes sulfhydriles libres. Il a été démontré qu’il rétablit l’activité perdue en raison de l’oxydation de ces groupes in vitro. Le DTT réduit quantitativement les liaisons disulfures et maintient les monothiols à l’état réduit.
À une concentration finale de 0,1 M, le DTT est également largement utilisé pour la rupture des ponts disulfures de protéines dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS
Le DTT réduit quantitativement les liaisons disulfures et maintient les monothiols à l’état réduit (1). À une concentration finale de 0,1 M, le DTT est couramment utilisé pour le clivage des ponts disulfures des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de SDS-polyacrylamide.
  • Exempte d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases
Recommandées dans les cas suivants :
Stabilisation des enzymes ; Réactions enzymatiques ; Électrophorèse des protéines.
Remarque :
Le DTT n’est pas stable en solution. Seules des solutions de DTT fraîchement préparées doivent être utilisées. Pour préparer une solution de DTT à 1 M, dissoudre 1,55 g de DTT en poudre dans 10 ml d’eau déminéralisée (par exemple eau exempte de nucléase).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 0,1 M
Type de produit DTT (dithiothréitol)
Quantité 5 g
compliance-icons
Product Identifier
  • DTT
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-