Learn More
Thermo Scientific™ Esp3I (BsmBI) (10 U/μl)
Code produit 10859360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
200 U
Conditionnement:
1000 unités
200 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10859360 1000 U 1000 unités
10374280 200 U 200 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10859360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    433.65€ / 1000 unités
    Économisez 27.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’enzyme de restriction Esp3I (BsmBI) reconnaît les sites CGTCTC(1/5)^, et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (+DTT) (isoschizomères : BsmBI).
ADN Lambda digéré avec Esp3I (BsmBI), 1 % d’agarose, 14 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C G T C T C (N)1▵...3'
3'...G C A G A G (N)5▵...5' Conditions pour une activité à 100 % :
  • [Tampon Tango 1X] + DTT : [Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, K-acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml] + DTT 1,0 mm
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • Esp3I est fournie sous la forme suivante : Phosphate de potassium 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, EDTA 1 mM, DTT 1 mM, BSA 0,5 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec Esp3I, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • CpG : chevauchement complet ; blocage
  • EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • EcoBI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
L’enzyme nécessite le DTT. Le DTT fraîchement fabriqué doit être ajouté au tampon de réaction. Esp3I clive en aval de son site de reconnaissance et peut générer n’importe quel excédant 5’ de base 4 souhaité. Cette fonctionnalité est utile pour le clonage de produits de PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes Esp3I (BsmBI)
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Oui
Quantité 1000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage transparent