Learn More
Thermo Scientific™ Fast DNA End Repair Kit
Code produit 10862291 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
50 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10862291 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10862291 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0771
 Article restreint
En stock
Effectuez un blunting (génération d’extrémités franches) et une phosphorylation des extrémités d’ADN en 5 minutes seulement pour une utilisation ultérieure dans la ligature à extrémité franche avec ce kit.
Le kit de réparation rapide des extrémités d’ADN est utilisé pour la génération d’extrémités franches et la phosphorylation des extrémités d’ADN en 5 minutes seulement pour une utilisation ultérieure dans la ligature à extrémité franche.
Tous les composants du kit contiennent des réactifs prémélangés afin de réduire les étapes de pipetage et d’offrir plus de commodité. Le mélange enzymatique de réparation des extrémités contient un mélange optimisé d’ADN polymérase T4 et de fragment Klenow pour obtenir un transfert très efficace de l’ADN fragmenté et de la kinase polynucléotide T4 (PKN) pour une phosphorylation efficace des extrémités d’ADN. Le Reaction Mix de réparation des extrémités 10X contient un tampon de réaction optimisé, de l’ATP et des dNTP.
Les échantillons tels que l’ADN génomique fragmenté (enzyme de restriction digérée, nébulisée ou sonisée), l’ADN plasmide digéré par enzyme de restriction, l’ADNc double brin et les produits de PCR contenant des extrémités dA protubérantes sont tous compatibles avec le kit.
Points clés
Au cours de la réaction de réparation des extrémités d’ADN, l’ADN fragmenté est transformé en ADN à extrémités franches contenant des groupes de 5’-phosphate et 3’-hydroxyle. L’activité de la polymérase 5’→3’ du mélange enzymatique de réparation des extrémités remplit les extrémités d’ADN protrudées de 5’, tandis que l’activité de l’exonucléase de 3’→5’ élimine les extrémités protubérantes de 3’. Le PNK T4 ajoute des 5’-phosphates aux extrémités de fragments d’ADN non phosphorylés, tels que les produits PCR.
Points clés
  • Efficace - transfert et phosphorylation de 0,5 à 5 µg d’ADN
  • Rapide - réaction terminée en 5 minutes
  • Pratique - les composants de réaction sont prémélangés afin de réduire les étapes de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Kit
Type d’échantillon ADN
Enzymes ADN polymérase, polynucléotide kinase T4
À utiliser avec (application) Clonage
Type de produit Kit de réparation rapide des extrémités d’ADN
Quantité 50 réactions