Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest EcoRI
Code produit 10374340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 500 μl
800 μlitres
Conditionnement:
2500 réactions
800 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10374340 800 μlitres 800 réactions
11883833 5 x 500 μl 2500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10374340 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur FD0274
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’enzyme de restriction FastDigest EcoRI reconnaît les sites G^AATTC et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest.
ADN Lambda digéré avec EcoRI, 0,7 % d’agarose, 5 sites de clivage
Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Toutes les enzymes FastDigest sont 100 % actives dans les tampons universels FastDigest et FastDigest Green, et peuvent digérer l’ADN dans un délai de 5 à 15 minutes. Cela permet d’employer simultanément n’importe quelle combinaison d’enzymes de restriction dans un seul tube de réaction et d’éviter les digestions séquentielles. Pour plus de simplicité, le tampon FastDigest Green permet le dépot direct du mélange réactionnel dans un gel. Les enzymes FastDigest peuvent être utilisées pour digérer l’ADN plasmidique, génomique et viral ainsi que les produits issus de la PCR, et ne présentent pas d’activité Star, même dans le cas d’incubations prolongées.
5'...G▵A A T T C...3'
3'...C T T A A▵G...5'
  • Les enzymes FastDigest sont toutes actives à 100 % dans le nouveau tampon de digestion universel Green
  • Tampon compatible à 100 % avec toutes les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct du mélange de réaction sur les gels
Comprend :
Deux versions du tampon universel FastDigest sont fournies avec chaque enzyme : Tampon 10X FastDigest et tampon 10X FastDigest Green. Toutes les enzymes FastDigest sont 100 % actives dans les deux tampons. Les enzymes utilisées dans les applications en aval usuelles, telles que la ligation, le “blunting” (génération d’extrémités franches) et la déphosphorylation sont également 100 % actives dans les deux tampons.
Recommandées dans les cas suivants :
Analyse de clone rapide ; préparation rapide de l’ADN pour le clonage ; digestion de produits de PCR ; génotypage rapide de la RFLP ; digestion de l’ADN difficile à rompre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • FastDigest EcoRI (800 μL)
• 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes EcoRI
Tampon compatible Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 800 μlitres
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits FastDigest
En surplomb 5' protruding ends
Inactivation Temperature 80°C