Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest MssI
Code produit 10344870 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl (100 réactions)
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10344870 100 μl (100 réactions) 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10344870 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur FD1344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    138.65€ / 100 réactions
    Économisez 24.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.
ADN Lambda digéré avec MssI, 0,7 % d’agarose, 2 sites de clivage
Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Points clés
  • Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
  • Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct sur les gels
  • Pas d’activité Star
  • 176 enzymes FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • FastDigest MssI (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes MssI
Tampon compatible Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 100 μl (100 réactions)
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits FastDigest
En surplomb Blunt
Inactivation Temperature 65°C