Learn More
Thermo Scientific™ Fluorescein-12-dUTP Solution (1 mM)
Code produit 10354280 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
Conditionnement:
25µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10354280 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10354280 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0101
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuez un marquage enzymatique non radioactif de l’ADN avec la fluorescéine-12-dUTP.
Le fluorescéine-12-dUTP peut être incorporé à l’ADN par une méthode enzymatique avec la transcriptase inverse, l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase phi29, le fragment Klenow, le fragment Klenow (exo-) et l’ADN polymérase I.
Recommandé dans les cas suivants :
Le marquage enzymatique non radioactif de l’ADN lors de la synthèse d’ADNc, de la PCR, du marquage par translation de coupure, du marquage par amorçage aléatoire ou de l’extension d’amorce.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Fluorescein-12-dUTP Solution, 1 mM (25 μL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Polymérase ADN polymérase
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Marqueur ou colorant Fluorescéine (FITC)
Quantité 25 μL
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) cDNA Synthesis, Non-Radioactive Labeling