Learn More
Thermo Scientific™ Micro kit d’extraction de gel et de purification d’ADN GeneJET
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
Le microkit d’extraction sur gel et de purification d’ADN GeneJET supprime efficacement les amorces, les amorces dimères, les dNTP, les nucléotides non incorporés, les enzymes et les sels de la PCR et d’autres mélanges réactifs. Le kit peut être utilisé pour la purification de fragments d’ADN de 100 bp à 20 kb. Les taux de récupération vont de 90 à 100 % pour la plage de taille de fragments d’ADN de 100 bp à 3 kb. Chaque colonne de purification d’ADN GeneJET possède une capacité de liaison totale de 10 μg maximum d’ADN, la procédure complète durant environ 3,5 minutes pour la purification d’ADN
Le microkit GeneJET d’extraction sur gel et de purification d’ADN supprime efficacement les amorces, les amorces dimères, les dNTP, les nucléotides non incorporés, les enzymes et les sels de la PCR et d’autres mélanges réactifs. Le kit peut être utilisé pour la purification de fragments d’ADN de 100 bp à 20 kb. Les taux de récupération vont de 90 à 100 % pour la plage de taille de fragments d’ADN de 100 bp à 3 kb. Chaque colonne de purification d’ADN GeneJET a une capacité de liaison totale pouvant atteindre 10 µg d’ADN, et la procédure entière prend environ 3,5 minutes pour le nettoyage d’ADN
Points clés
• Conception avancée des colonnes : facile à ouvrir, à charger et à manipuler
• Donne de l’ADN concentré : éluer dans 6 à 10 µl de volume
• Récupération élevée : récupération de 90 à 100 % dans la gamme de 100 à 3000 bp de fragments d’ADN
• Rapide : nettoyage du mélange réactif en 4 minutes et protocoles de purification au gel d’agarose en 15 minutes disponibles
• Élimination efficace des contaminants de réaction : notamment les enzymes, les protéines, les dimères d’amorces, les dNTP et les sels
• Flexible : ne nécessite pas de pondération de quantification précise sur bandes de gel
Applications
L’ADN purifié peut être utilisé dans des applications courantes en aval :
• Séquençage
• digestion par restriction
• PCR
• qPCR
• Marquage
• Ligature
• Clonage
• Transcription in vitro
• Transfert
• Hybridation in situ
Comprend
• Tampon de liaison
• Tampon d’extraction
• Tampon de prénettoyage (conc.)
• Tampon de nettoyage (conc.)
• Tampon d’élution
• Tube de prélèvement & micro-colonnes de purification d’ADN
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de silice |
| Type d’échantillon | ADN, Échantillons de gel |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert Southern, marquage des acides nucléiques, séquençage, PCR, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Type de produit | Kit d’extraction de gel et de purification d’ADN |
| Quantité | 50 préparations |
| Cible | ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, guanidinium chloride