Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extraction de gel GeneJET
Code produit 10670091 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10670091 250 préparations 1 pièce
10765651 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10670091 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00€
    433.65€ / 1 pièces
    Économisez 48.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez la purification de fragments d’ADN dotés de membrane à base de silice à partir de gels d’agarose à point de fusion standard ou bas, traités dans un tampon TAE ou TBE.
Ce kit a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Il sert à purifier des fragments d’ADN d’une taille comprise entre 25 pb et 20 kpb, avec des taux de récupération pouvant atteindre 95 %. Chaque colonne de purification GeneJET offre une capacité de liaison maximale de 25 μg d’ADN et peut traiter jusqu’à 1 g de gel d’agarose. La procédure complète ne prend que 15 minutes. L’ADN isolé est prêt à l’emploi dans toutes les applications courantes en aval, notamment la ligature, la digestion par des enzymes de restriction, la PCR, le séquençage et le marquage.
  • Extrêmement efficace : taux de récupération pouvant atteindre jusqu’à 95 % dans une plage de 100 bp à 10 kb
  • Rapide : la procédure prend seulement 15 minutes
  • Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Recommandées dans les cas suivants :
Extraction rapide et efficace de fragments d’ADN très purs, idéaux pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard ; —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Type d’échantillon Gel
Volume d’élution 50 μL
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, marquage des acides nucléiques, séquençage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 250 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 15 min
Rendement 25 μg (Binding capacity)
Quantité de matériel de démarrage ≤1 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • genejet gel extr 250 prep
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid