Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification PCR GeneJET
Code produit 10578360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10578360 250 préparations 1 pièce
10400450 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10578360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00€
    378.65€ / 1 pièces
    Économisez 83.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la purification rapide et efficace de l’ADN par PCR et d’autres mélanges réactifs enzymatiques.
Le kit utilise une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant les manipulations fastidieuses de résines ou les extractions de phénol-chloroforme toxique. Le kit de purification par PCR GeneJET supprime efficacement les amorces, les dNTP, les nucléotides libres marqués, les enzymes et les sels de la PCR et d’autres mélanges réactifs. Il sert à purifier des fragments d’ADN d’une taille comprise entre 25 pb et 20 kpb, avec des taux de récupération pouvant atteindre 100 %. Chaque colonne de purification GeneJET possède une capacité de liaison totale de 25 μg maximum d’ADN, la procédure complète durant à peine 5 minutes. L’ADN purifié peut être utilisé dans des applications courantes en aval, telles que le séquençage, la digestion par des enzymes de restriction, le marquage, la ligature, le clonage, la transcription in vitro, le transfert ou l’hybridation in situ.
  • Extrêmement efficace : 90 à 100 % de récupérations dans la plage de 100 bp à 10 kb
  • Rapide : la procédure prend seulement 5 minutes
  • Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Recommandées dans les cas suivants :
Purification rapide et efficace de fragments d’ADN idéaux pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard ;—Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Colonne de centrifugation
Volume d’élution max 50 μL
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Temps de purification 5 min
Quantité 250 préparations
Durée de fonctionnement 5 min
Conditions d’expédition Température ambiante
Volume de matériau de démarrage ≤400 μL
Rendement 25 μg (Binding capacity)
À utiliser avec (application) Séquençage de l’ADN, Clonage, DNA Sequencing, Nucleic Acid Hybridization, Nucleic Acid Hybridization
Type de produit final ADN
Technologie d’isolement Colonne de centrifugation
Type d’échantillon ADNdb