Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification d’ADN génomique végétal GeneJET
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le mini kit de purification d’ADN génomique végétal GeneJET est conçu pour une purification rapide et efficace d’ADN génomique de haute qualité provenant d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus. Il utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant la nécessité d’utiliser des résines coûteuses, les extractions de phénol-chloroforme toxique ou les précipitations alcooliques chronophages.
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest™ et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern
Points clés
- Rapide – Procédure réalisée en 30 minutes après la lyse cellulaire
- Pratique – Le protocole n’inclut pas l’étape de filtration du lysat sujet à l’obstruction
- Haut rendement – Jusqu’à 32 μg d’ADN de haute qualité provenant d’échantillons de 100 mg, y compris l’ADN nucléaire, mitochondrial et chloroplastique
- Compatible avec une grande variété d’échantillons (feuilles, racines, germes et autres parties de plantes diverses)
Comprend :
RNase A, tampon de lyse A, tampon de lyse B, solution de précipitation, solution de liaison d’ADNg végétal, tampon de nettoyage I (concentré), tampon de nettoyage II (concentré), tampon d’élution, colonnes de purification d’ADN génomique GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement, protocole détaillé
Recommandées dans les cas suivants :
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest™et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern
Specifications
Specifications
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Type d’échantillon | Plantes |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Type de produit | Kit de purification d’ADN génomique |
| Quantité | 50 préparations |
| Cible | ADN génomique |
| Show More |
Safety and Handling
- GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulfate