Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification d’ADN génomique végétal GeneJET
Code produit 11581645 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11581645 250 préparations 1 pièce
11571645 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11581645 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0792
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuer l’isolement de l’ADN génomique à base de membrane de silice à partir d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus, y compris les feuilles, les graines et les racines.
Le mini kit de purification d’ADN génomique végétal GeneJET est conçu pour une purification rapide et efficace d’ADN génomique de haute qualité provenant d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus. Il utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant la nécessité d’utiliser des résines coûteuses, les extractions de phénol-chloroforme toxique ou les précipitations alcooliques chronophages.
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest™ et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern
Points clés
  • Rapide – Procédure réalisée en 30 minutes après la lyse cellulaire
  • Pratique – Le protocole n’inclut pas l’étape de filtration du lysat sujet à l’obstruction
  • Haut rendement – Jusqu’à 32 μg d’ADN de haute qualité provenant d’échantillons de 100 mg, y compris l’ADN nucléaire, mitochondrial et chloroplastique
  • Compatible avec une grande variété d’échantillons (feuilles, racines, germes et autres parties de plantes diverses)
Comprend :
RNase A, tampon de lyse A, tampon de lyse B, solution de précipitation, solution de liaison d’ADNg végétal, tampon de nettoyage I (concentré), tampon de nettoyage II (concentré), tampon d’élution, colonnes de purification d’ADN génomique GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement, protocole détaillé
Recommandées dans les cas suivants :
L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans toutes les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment la PCR et la qPCR, FastDigest™et la digestion classique par des enzymes de restriction et le transfert Southern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage • 6 x 1 mL RNase A; store at room temperature until opened, –20°C after opening
• 120 mL Lysis Buffer A; room temperature
• 15 mL Lysis Buffer B; room temperature
• 40 mL Precipitation Solution; room temperature
• 120 mL Plant gDNA Binding Solution; room temperature
• 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature
• 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature
• 150 mL Elution Buffer; room temperature
• 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature
• 250 Collection Tubes; room temperature
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Balance Mini
Type d’échantillon Plantes
Volume d’élution 200 μL
Type de produit final gDNA
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 250 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test < 20 min
Rendement ≤32 μg per 100 mg tissue
Quantité de matériel de démarrage ≤100 mg of fresh/frozen
≤20 mg lyophilized
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride