Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit
Code produit 11501655 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11501655 250 préparations 1 pièce
11591645 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11501655 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0802
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Dithiothréitol (DTT, nºR0861)
Réalisez la purification d’ARN total à base de membrane de silice à partir de feuilles, racines, germes et autres parties de diverses plantes. Fourni dans un format de colonne de centrifugation pratique.
Le mini-kit de purification d’ARN de végétaux GeneJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité à partir d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard prend moins de 20 minutes après la lyse cellulaire. L’ARN purifié de grande qualité peut être utilisé dans une large palette d’applications en aval, y compris la RT-PCR, RT-qPCR, le Northern blot et d’autres analyses reposant sur l’ARN. Les rendements de l’ARN varient selon les espèces, les tissus et l’âge des échantillons tissulaires. Consultez le tableau 1 pour connaître les rendements normaux de l’ARN total provenant de diverses sources.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard prend moins de 20 minutes après la lyse cellulaire. L’ARN purifié de grande qualité peut être utilisé dans une large palette d’applications en aval, y compris la RT-PCR, RT-qPCR, le Northern blot et d’autres analyses reposant sur l’ARN. Les rendements de l’ARN varient selon les espèces, les tissus et l’âge des échantillons tissulaires.
  • Rapide – La procédure peut être réalisée en 20 minutes après la lyse cellulaire
  • Pratique – Le protocole n’inclut pas l’étape de filtration du lysat sujet à l’obstruction
  • Rendement élevé – Jusqu’à 65 μg d’ARN à haute intégrité et haute pureté à partir d’un échantillon végétal de 50 mg
  • Compatible avec une grande variété d’échantillons (feuilles, racines, germes et autres parties de plantes diverses)
Comprend :
Solution de lyse d’ARN végétal, tampon de nettoyage WB 1 (concentré), tampon de nettoyage 2 (concentré), eau, sans nucléase, colonnes de purification d’ARN GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement (2 ml), tubes de prélèvement (1,5 ml), protocole détaillé
Recommandées dans les cas suivants :
Extraction rapide d’ARN de haute pureté, idéale pour toutes les procédures de biologie moléculaire conventionnelle, notamment : RT-PCR, RT-qPCR, transfert Northern, analyse de protection de la nucléase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 200 mL Plant RNA Lysis Solution; store at room temperature
• 200 mL Wash Buffer WB 1 (concentrated); room temperature
• 2 x 100 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 125 mL Water, Nuclease-free; room temperature
• 250 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 250 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 250 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Temps de purification 20 min. (Après homogénéisation des échantillons)
Volume d’élution 50 μl
Type d’échantillon Plantes
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Quantité 250 préparations
Balance Mini
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage ≤100 mg
Rendement Jusqu’à 65 μg