Learn More
Beschreibung
Benötigt
Dithiothréitol (DTT, nºR0861)
Le mini-kit de purification d’ARN de végétaux GeneJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité à partir d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard prend moins de 20 minutes après la lyse cellulaire. L’ARN purifié de grande qualité peut être utilisé dans une large palette d’applications en aval, y compris la RT-PCR, RT-qPCR, le Northern blot et d’autres analyses reposant sur l’ARN. Les rendements de l’ARN varient selon les espèces, les tissus et l’âge des échantillons tissulaires. Consultez le tableau 1 pour connaître les rendements normaux de l’ARN total provenant de diverses sources.
- Rapide – La procédure peut être réalisée en 20 minutes après la lyse cellulaire
- Pratique – Le protocole n’inclut pas l’étape de filtration du lysat sujet au colmatage
- Rendement élevé – Jusqu’à 65 μg d’ARN à haute intégrité et haute pureté à partir d’un échantillon végétal de 50 mg
- Compatible avec une grande variété d’échantillons (feuilles, racines, germes et autres parties de plantes diverses)
Inclut :
Solution de lyse d’ARN végétal, tampon de lavage WB 1 (concentré), tampon de lavage 2 (concentré), eau, sans nucléase, colonnes de purification d’ARN GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement (2 ml), tubes de prélèvement (1,5 ml), protocole détaillé
Recommandé dans les cas suivants :
Extraction rapide d’ARN de haute pureté, idéale pour toutes les procédures de biologie moléculaire conventionnelle, notamment : RT-PCR, RT-qPCR, transfert de Northern, analyse de protection de la nucléase.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | • 40 mL Plant RNA Lysis Solution; store at room temperature • 40 mL Wash Buffer WB 1 (concentrated); room temperature • 30 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature • 30 mL Water, Nuclease-free; room temperature • 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C. • 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature • 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation de silice |
| Temps de purification | 20 min. (Après homogénéisation des échantillons) |
| Volume d’élution | 50 μl |
| Type d’échantillon | Plantes |
| Type de produit final | ARN total |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques |
| Quantité | 50 préparations |
| Balance | Mini |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Plant RNA Purification Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride, Thiocyanic acid