Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Maxi GeneJET
Code produit 11551645 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
25 préparations
Conditionnement:
1 pièce
25 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11551645 10 préparations 1 pièce
11561645 25 préparations 25 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11551645 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0491
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, sufficient for 25 preps, utilizes silica-based membrane technology in the form of convenient spin column. Each prep recovers greater than 400 ng/μL of high copy plasmid DNA that can be used in a wide variety of molecular biology procedures, such as restriction endonuclease digestion, PCR, cloning, transformation, automated sequencing, in vitro transcription, and transfection of robust cell lines.
Ce kit a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 750 μg d’ADN plasmidique à copie élevée qui peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
  • Efficacité : Rendement élevé jusqu’à 750 μg d’ADN plasmidique de haute qualité provenant de 250 ml de culture bactérienne
  • Concentration élevée d’ADN purifié : 400 ng / μl
  • Pratique : Format de colonne de centrifugation, protocoles de centrifugeuse ou de vide
  • Rapide : La procédure dure 60 min, ce qui est considérablement plus rapide qu’une utilisation des colonnes à écoulement par gravité
Comprend :
Solution de remise en suspension, solution de lyse, solution de neutralisation, réactif de liaison d’endotoxines, solution de nettoyage I (concentrée), solution de nettoyage II (concentrée), solution de RNase A, tampon d’élution (Tris-HCl 10 mM, pH 8.5), colonnes de purification Maxi GeneJET™ pré-assemblées avec tubes de prélèvement (50 ml), tubes de prélèvement (50 ml)
Recommandées dans les cas suivants :
Transfection de lignes cellulaires robustes, FastDigest™, digestion par enzymes de restriction, séquençage fluorescent automatisé, PCR, clonage, transformation, transcription in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 400 ng/µl
Type de colonne Colonne de centrifugation
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de silice
Balance Maxi
Type d’échantillon Bactéries
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 10 préparations
Échelle de préparation > 200 µg d’ADN plasmidique (à grande échelle)
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit plasmidique MaxiPrep
Quantité 10 préparations
Cible ADN plasmide
Heure du test 60 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride