Learn More
Thermo Scientific™ Kit plasmidique Midiprep GeneJET
Code produit 11531645 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
25 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11531645 25 préparations 1 pièce
11541645 100 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11531645 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0481
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez l’isolement à grande échelle de l’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli recombinantes grâce à ce kit.
Le kit plasmidique GeneJET Plasmid Midiprep est conçu pour l’isolement à grande échelle d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures recombinantes d’E. coli. Ce kit a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 200 μg d’ADN plasmide en nombre de copies élevé L’ADN plasmidique purifié peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Ce kit a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 200 μg d’ADN plasmidique en nombre de copies élevé. L’ADN plasmidique purifié peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Points clés
  • Efficace – Rendement élevé jusqu’à 200 μg d’ADN plasmide de haute qualité provenant de 50 ml de culture bactérienne
  • Concentration élevée d’ADN purifié – 400 ng/μl
  • Pratique – Format de colonne de centrifugation, protocoles de centrifugeuse ou de vide
  • Rapide – La procédure dure 60 min, ce qui est considérablement plus rapide qu’une utilisation de colonnes à écoulement par gravité
Inclut :
Solution de remise en suspension, solution de lyse, solution de neutralisation, réactif de liaison d’endotoxines, solution de lavage I (concentrée), solution de lavage II (concentrée), solution de RNase A, tampon d’élution (10 mM de Tris-HCl, ph 8,5), colonnes de purification GeneJET™ Midi pré-assemblées avec tubes de prélèvement (15 ml), tubes de prélèvement (15 ml)
Recommandé dans les cas suivants :
Digestion par enzymes de restriction FastDigest™, séquençage fluorescent automatisé, PCR, clonage, transformation, transcription in vitro, transfection de lignes cellulaires robustes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 400 ng/µl
Type de colonne Colonne de centrifugation
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de silice
Balance Midi
Type d’échantillon Bactéries
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Échelle de préparation 100 à 200 µg (échelle moyenne) d’ADN plasmidique
Gamme de produits GeneJET
Type de produit kit plasmidique Midiprep
Quantité 25 préparations
Cible ADN plasmide
Heure du test 60 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid,triton X-100