Description
Le kit plasmidique GeneJET Plasmid Midiprep est conçu pour l’isolement à grande échelle d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures recombinantes d’E. coli. Ce kit a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 200 μg d’ADN plasmide en nombre de copies élevé L’ADN plasmidique purifié peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Ce kit a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 200 μg d’ADN plasmidique en nombre de copies élevé. L’ADN plasmidique purifié peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Points clés
- Efficace – Rendement élevé jusqu’à 200 μg d’ADN plasmide de haute qualité provenant de 50 ml de culture bactérienne
- Concentration élevée d’ADN purifié – 400 ng/μl
- Pratique – Format de colonne de centrifugation, protocoles de centrifugeuse ou de vide
- Rapide – La procédure dure 60 min, ce qui est considérablement plus rapide qu’une utilisation des colonnes à écoulement par gravité
Comprend :
Solution de remise en suspension, solution de lyse, solution de neutralisation, réactif de liaison d’endotoxines, solution de lavage I (concentrée), solution de lavage II (concentrée), solution de RNase A, tampon d’élution (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5), colonnes de purification Midi GeneJET™ pré-assemblées avec tubes de prélèvement (15 ml), tubes de prélèvement (15 ml)
Recommandées dans les cas suivants :
Digestion par enzymes de restriction FastDigest™, séquençage fluorescent automatisé, PCR, clonage, transformation, transcription in vitro , transfection de lignes cellulaires robustes.
Spécification
Spécification
| Concentration | 400 ng/µl |
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de silice |
| Balance | Midi |
| Type d’échantillon | Bactéries |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Échelle de préparation | 100 à 200 µg (échelle moyenne) d’ADN plasmidique |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GeneJET Plasmid Midiprep Kit
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, tritonX-100, guanidine hydrochloride