Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Mini GeneJET
Code produit 10242490 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
250 réactions
75mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10242490 250 préparations 250 réactions
10319699 50 préparations 1 pièce
12793184 50 préparations 75mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10242490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    339.65€ / 250 réactions
    Économisez 55.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuez l’isolement d’ADN plasmidique de haute qualité à partir de cultures d’E. coli recombinantes grâce à ce système simple, rapide et économique.
Le kit de minipréparation plasmidique GeneJET a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique à copie élevée par procédure d’isolement.
Le kit fait appel à la technologie exclusive d’une membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique. Il permet de récupérer 20 μg maximum d’ADN plasmidique à copie élevée par procédure d’isolation.
  • Efficace : rendements élevés atteignant jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique de haute qualité
  • Rapide : la procédure prend moins de 14 minutes
  • Pratique : extraction de phénol / chloroforme ou précipitation d’alcool non requise
  • Pure : l’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat
Recommandées dans les cas suivants :
Isolement rapide d’ADN très pur adaptée à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard, —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Bactéries
À utiliser avec (application) PCR, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, transcription in vitro
Compatibilité à haut débit Compatible (collecteur sous vide)
Échelle de préparation < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle)
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit Plasmide Miniprep
Quantité 250 préparations
Cible ADN plasmide
Heure du test < 14 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GENEJET PL MINIPREP 250PREP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide