Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Mini GeneJET
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Le kit de minipréparation plasmidique GeneJET a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique à copie élevée par procédure d’isolement.
Efficace : rendements élevés atteignant jusqu’à 20 μg d’ADN plasmidique de haute qualité
Rapide : la procédure prend moins de 14 minutes
Pratique : extraction de phénol / chloroforme ou précipitation d’alcool non requise
- Pure : l’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat
Applications
Isolement rapide d’ADN plasmidique à pureté élevée pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
- Digestion FastDigest ou classique, par des enzymes de restriction
- Séquençage fluorescent automatisé et radioactif
- PCR
- Transcription in vitro
- Transformation
Principe
Recommandé dans les cas suivants :
Isolement rapide d’ADN très pur adaptée à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard, —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
Spezifikation
Spezifikation
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de silice |
| Balance | Mini |
| Type d’échantillon | Bactéries |
| À utiliser avec (application) | PCR, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, transcription in vitro |
| Compatibilité à haut débit | Compatible (collecteur sous vide) |
| Échelle de préparation | < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle) |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Type de produit | Kit Plasmide Miniprep |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Plasmid Miniprep Kit
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride