Learn More
Thermo Scientific™ Micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET est conçu pour une concentration rapide et efficace des échantillons d’ARN prépurifié, ainsi que pour le nettoyage d’ARN après le traitement par DNase I et d’autres réactions enzymatiques.
Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
- Design avancé des colonnes : facile à ouvrir, à charger et à manipuler
- Éluer dans un volume 6 à 10 μlitres
- Récupération de 85 à 100 % d’ARN de haute intégrité
- Pureté exceptionnelle : isolez l’ARN sans inhibiteurs enzymatiques tels que l’héparine, l’EDTA ou le citrate ; la DNase I et d’autres enzymes
- Rapide et simple : la procédure dure moins de 5 minutes
- L’ARN purifié peut être utilisé dans des applications courantes en aval : la RT-PCR, RT-qPCR, le transfert Northern et d’autres analyses reposant sur l’ARN.
Comprend :
Micro colonne et tube de prélèvement de purification d’ARN GeneJET, tampon de liaison, tampon de nettoyage 1 (conc.), tampon de nettoyage 2 (conc.), eau (sans nucléase), tubes de prélèvement (1,5 ml)
Recommandées dans les cas suivants :
Le micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET est conçu pour une concentration rapide et efficace des échantillons d’ARN prépurifié, ainsi que pour le nettoyage d’ARN après le traitement par DNase I et d’autres réactions enzymatiques. Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Temps de purification | 5 min |
| Type d’échantillon | ARN |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection de nucléase, marquage des acides nucléiques, transfert de Northern, construction de bibliothèques d’ADNc |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Quantité | 50 préparations |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride