Learn More
Thermo Scientific™ Micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET
Code produit 13213159 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13213159 250 préparations -
13203159 50 préparations 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13213159 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0842
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuez une concentration rapide et efficace d’échantillons d’ARN prépurifié avec ce kit.
Le micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET est conçu pour une concentration rapide et efficace des échantillons d’ARN prépurifié, ainsi que pour le nettoyage d’ARN après le traitement par DNase I et d’autres réactions enzymatiques.
Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
  • Design avancé des colonnes : facile à ouvrir, à charger et à manipuler
  • Éluer dans un volume 6 à 10 μlitres
  • Récupération de 85 à 100 % d’ARN de haute intégrité
  • Pureté exceptionnelle : isolez l’ARN sans inhibiteurs enzymatiques tels que l’héparine, l’EDTA ou le citrate ; la DNase I et d’autres enzymes
  • Rapide et simple : la procédure dure moins de 5 minutes
  • L’ARN purifié peut être utilisé dans des applications courantes en aval : la RT-PCR, RT-qPCR, le transfert Northern et d’autres analyses reposant sur l’ARN.
Comprend :
Micro colonne et tube de prélèvement de purification d’ARN GeneJET, tampon de liaison, tampon de nettoyage 1 (conc.), tampon de nettoyage 2 (conc.), eau (sans nucléase), tubes de prélèvement (1,5 ml)
Recommandées dans les cas suivants :
Le micro-kit de nettoyage et de concentration d’ARN GeneJET est conçu pour une concentration rapide et efficace des échantillons d’ARN prépurifié, ainsi que pour le nettoyage d’ARN après le traitement par DNase I et d’autres réactions enzymatiques. Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Temps de purification 5 min.
Type d’échantillon ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection de nucléase, marquage des acides nucléiques, transfert de Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Nbre de réactions 250 préparations
Gamme de produits GeneJET
Quantité 250 préparations
Balance Micro
Target ARN total
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid