Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Code produit 11521655 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11521655 50 réactions 1 pièce
11531655 250 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11521655 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0781
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Procéder à la purification de l’ADN génomique à base de membrane de silice à partir de sang de mammifères anticoagulé frais et congelé, de sang vieilli, de couche leuco-plaquettaire, de moelle osseuse et de liquides organiques.
Le mini-kit GeneJET de purification d’ADN génomique de sang entier utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Le mini-kit Thermo Scientific GeneJET de purification d’ADN génomique de sang entier utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Points clés
• Efficace : rendements élevés d’ADN génomique à poids moléculaire élevé
• Rapide : procédure rapide de moins de 20 minutes après la lyse cellulaire
• Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
• Pur : ADN pur à partir d’inhibiteurs d’enzymes, d’ARN et de protéines. Prêt à l’emploi pour toutes les applications exigeantes et validé en temps réel par PCR, PCR en point final, PCR multiplex et digestion par enzymes de restriction
• Compatible : convient à une grande variété d’échantillons tels que le sang de mammifères anticoagulé frais ou congelé (traité avec l’EDTA, le citrate ou l’héparine), le sang vieilli, la couche leucocyto-plaquettaire, la moelle osseuse et les liquides corporels
Applications
• L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment :
• PCR et qPCR
• FastDigest et digestion par restriction classique
• transfert Southern Comprend solution de protéinase K, solution de lyse, tampon de lavage WB I (concentré), tampon de nettoyage II (concentré), tampon d’élution, colonnes de purification GeneJET (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement, protocole détaillé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Balance Mini
Type d’échantillon Sang
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit de purification d’ADN génomique
Quantité 50 réactions
Cible ADN génomique
Heure du test < 20 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Guanidine hydrochloride