Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Code produit 11531655 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11531655 250 réactions 1 pièce
11521655 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11531655 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0782
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Procéder à la purification de l’ADN génomique à base de membrane de silice à partir de sang de mammifères anticoagulé frais et congelé, de sang vieilli, de couche leuco-plaquettaire, de moelle osseuse et de liquides organiques.
Le mini-kit GeneJET de purification d’ADN génomique de sang entier utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Le mini-kit Thermo Scientific GeneJET de purification d’ADN génomique de sang entier utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Points clés
Efficace : rendements élevés d’ADN génomique à poids moléculaire élevé
Rapide : procédure rapide de moins de 20 minutes après la lyse cellulaire
Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Pur : ADN pur à partir d’inhibiteurs d’enzymes, d’ARN et de protéines. Prêt à l’emploi pour toutes les applications exigeantes et validé en temps réel par PCR, PCR en point final, PCR multiplex et digestion par enzymes de restriction
Compatible : convient à une grande variété d’échantillons tels que le sang de mammifères anticoagulé frais ou congelé (traité avec l’EDTA, le citrate ou l’héparine), le sang vieilli, la couche leucocyto-plaquettaire, la moelle osseuse et les liquides corporels
Applications
• L’ADN génomique isolé est idéal pour une utilisation dans les procédures de biologie moléculaire courantes, notamment :
• PCR et qPCR
• FastDigest et digestion par restriction classique
• transfert Southern Comprend solution de protéinase K, solution de lyse, tampon de lavage WB I (concentré), tampon de nettoyage II (concentré), tampon d’élution, colonnes de purification GeneJET (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement, protocole détaillé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage • 5 x 1.2 mL Proteinase K Solution; store at room temperature until opened, –20°C after opening
• 120 mL Lysis Solution; room temperature
• 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature
• 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature
• 150 mL Elution Buffer; room temperature
• 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature
• 250 Collection Tubes; room temperature
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Balance Mini
Type d’échantillon Sang, Buffy Coat, Dried Blood Spots, Buccal Swab, Urine, Whole Blood
Volume d’élution 50 to 200 μL
Type de produit final gDNA
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, séquençage, sang
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 250 réactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test < 20 min
Rendement ≤65 μg
Quantité de matériel de démarrage Bone Marrow: ≤200 μL
Buccal Swabs: 1
Buffy Coat: 200 μL
Dried Blood Spots: varies
Urine: ≤4.5 mL
Whole Blood: ≤500 μL