Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, 100 à 3 000 bp, est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4 (voirProtocole).
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spezifikation
Spezifikation
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de dimensions | 100 bp à 3000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 50 μg |
| Gamme de produits | GeneRuler |
| Type de produit | Échelle d’ADN |