Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 1 kb
Code produit 11823963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenus des kits:
Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml
Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenus des kits Conditionnement
11823963 Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml -
11833963 Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11823963 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM0311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    131.65€ / 5 pièces
    Économisez 11.35€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose grâce à ce mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb, s’échelonnant de 250 à 10 000 bp, peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4 (voirProtocole).
L’échelle est fournie avec le colorant de charge d’ADN 6X. Elle peut servir au dimensionnement et à l’évaluation quantitative approximative de l’ADN.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 250 bp à 10000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Contenus des kits Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml
Quantité 5 x 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Échelle d’ADN