Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus
Code produit 11581625 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenus des kits:
Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml
Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenus des kits Conditionnement
11581625 Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml -
11813993 Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11581625 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    119.65€ / 5 pièces
    Économisez 28.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose.
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus contenant 75 à 20 000 bp est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 75 bp à 20000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Contenus des kits Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml
Quantité 5 x 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Échelle d’ADN