Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus contenant 75 à 20 000 bp est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de dimensions | 75 bp à 20000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Contenus des kits | Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml |
| Quantité | 25 x 50 μg |
| Gamme de produits | GeneRuler |
| Type de produit | Échelle d’ADN |