Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 50 bp
Code produit 10794291 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
50 μg
Conditionnement:
5 pièces
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10794291 50 μg 50µg
11813973 5 x 50 μg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794291 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM0371
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose grâce à ce mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 50 bp est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 50 bp peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 50 pb peut être marquée radioactivement avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 50 bp à 1000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Échelle d’ADN