Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de marqueurs d’ADN GeneRuler
Code produit 11873963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11873963 5 x 50 μg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11873963 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM0331
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le mélange d’échelle d’ADN GeneRuler Thermo Scientific™ Fermentas est recommandé pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin en gels d’agarose.
Déterminez la taille et quantifiez approximativement une large gamme d’ADN double brin sur des gels d’agarose avec le mélange d’échelle d’ADN GeneRuler™ Thermo Scientific™ Fermentas.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. Le mélange d’échelle d’ADN GeneRuler peut être radiomarqué avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 100 bp à 10000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Contenus des kits Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml
Quantité 5 x 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Mélange d’échelles ADN