Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler Express
GREENER_CHOICE
Code produit 10611041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10611041 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10611041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1551
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’échelle d’ADN GeneRuler Express Thermo Scientific™ Fermentas est conçue pour une séparation rapide (en 5 à 15 minutes à 23 V÷cm) de fragments d’ADN double brin avec des gels d’agarose.
Réalisez une séparation rapide (en 5 à 15 minutes à 23 V÷cm) de fragments d’ADN double brin avec des gels d’agarose, en utilisant l’échelle d’ADN GeneRuler™ Express Thermo Scientific™ Fermentas.
Le profil des bandes des échelles Express n’est pas affecté par la composition du tampon d’électrophorèse, la tension ou le pourcentage du gel. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler Express peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4 (voir le protocole). L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Idéal pour une séparation rapide dans un large éventail de conditions d’électrophorèse
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 100 bp à 5000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Échelle d’ADN