Description
Réalisez une séparation rapide (en 5 à 15 minutes à 23 V÷cm) de fragments d’ADN double brin avec des gels d’agarose, en utilisant l’échelle d’ADN GeneRuler™ Express Thermo Scientific™ Fermentas.
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Idéal pour une séparation rapide dans un large éventail de conditions d’électrophorèse
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de dimensions | 100 bp à 5000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 5 x 50 μg |
| Gamme de produits | GeneRuler |
| Type de produit | Échelle d’ADN |