Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage basse GeneRuler
Code produit 10304730 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
50 μg
Conditionnement:
5 pièces
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10304730 50 μg 50µg
11813983 5 x 50 μg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10304730 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1191
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Déterminez la taille et estimez la quantité d’ADN double brin de faible poids moléculaire sur les gels d’agarose rapidement.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler est recommandée pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler est recommandée pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4, protocole. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Idéale pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 25 bp à 700 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 50 μg
Gamme de produits GeneRuler
Type de produit Échelle d’ADN